2-Fluoro-6-methylbenzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (6-Fluoro-o-tolyl)methanol, (2-Fluoro-6-methylphenyl)methanol
PC51146-1G
APOSPC51146-1GEA 56.7 EUR
APOSPC51146-1G
2-Fluoro-6-methylbenzyl alcohol 97%
2-Fluoro-6-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₉FO
MW: 140,155 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660280
Núm. CAS: 478163-35-8