2-Amino-3,4-difluorobenzonitrile 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Cyano-2,3-difluoroaniline, 3,4-Difluoroanthranilonitrile
PC51147-5G PC51147-1G
APOSPC51147-5GEA 81.2 EUR
APOSPC51147-5G APOSPC51147-1G
2-Amino-3,4-difluorobenzonitrile 99%
2-Amino-3,4-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄F₂N₂
MW: 154,117 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD21606584
Núm. CAS: 1384265-40-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III