3-(Pentafluorothio)phenylacetylene 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Ethynyl-3-(pentafluorosulphanyl)benzene, 3-Ethynylphenylsulphur pentafluoride
PC51148-1G PC51148-250MG PC51148-5G
APOSPC51148-1GEA 422 EUR
APOSPC51148-1G APOSPC51148-250MG APOSPC51148-5G
3-(Pentafluorothio)phenylacetylene 96%
3-(Pentafluorothio)phenylacetylene
Formula: C₈H₅F₅S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD23166761
Núm. CAS: 1426290-10-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III