4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxynitrobenzene
PC51153-1G PC51153-5G PC51153-25G
APOSPC51153-1GEA 24.8 EUR
APOSPC51153-1G APOSPC51153-5G APOSPC51153-25G
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol 97%
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol
Formula: C₆H₃BrFNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14583144
Núm. CAS: 1016234-87-9