3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51156-1G PC51156-5G
APOSPC51156-1GEA 306 EUR
APOSPC51156-1G APOSPC51156-5G
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃BrF₃NO₃
Pto. Ebullición: 64…68 °C (1 mm Hg)
Pto. de fusión: 21…23 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01569845
Núm. CAS: 206759-48-0