2-Bromo-4-(difluoromethyl)thiophene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51160-1G PC51160-5G PC51160-250MG
APOSPC51160-1GEA 219 EUR
APOSPC51160-1G APOSPC51160-5G APOSPC51160-250MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)thiophene
2-Bromo-4-(difluoromethyl)thiophene
Formula: C₅H₃BrF₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD23166764
Núm. CAS: 1426290-09-6