2-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoxaline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1,4-benzodiazine
PC51163-1G PC51163-250MG
APOSPC51163-1GEA 219 EUR
APOSPC51163-1G APOSPC51163-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoxaline
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoxaline
Formula: C₉H₄ClF₃N₂
Pto. Ebullición: 262,2 °C
Pto. de fusión: 117…120 °C
Pto. de inflamación: 125,6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05669533
Núm. CAS: 41213-32-5