Methyl 2,2-difluoropropanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC51164-1G PC51164-5G
APOSPC51164-1GEA 101 EUR
APOSPC51164-1G APOSPC51164-5G
Methyl 2,2-difluoropropanoate
Methyl 2,2-difluoropropanoate
Formula: C₄H₆F₂O₂
Pto. Ebullición: 93…95 °C
Densidad: 1,182 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20489374
Núm. CAS: 38650-84-9
UN: 1993
ADR: 3,II