4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51165-1G PC51165-250MG
APOSPC51165-1GEA 219 EUR
APOSPC51165-1G APOSPC51165-250MG
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₄BrFO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD23703631
Núm. CAS: 1429321-82-3