Perfluoro-5-(fluorosulphonyl)-2-methyl-3-oxapentanoyl fluoride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-(Fluorosulphonyl)-2,4,4,5,5-pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-3-oxapentanoyl fluoride, 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-[1,1,2,2-tetrafluoro-3-(fluorosulphonyl)ethoxy]propanoyl fluoride
PC51168-1G
PC51168-25G
PC51168-5G
APOSPC51168-1GEA
132
EUR
APOSPC51168-1G
APOSPC51168-25G
APOSPC51168-5G
Perfluoro-5-(fluorosulphonyl)-2-methyl-3-oxapentanoyl fluoride
Perfluoro-5-(fluorosulphonyl)-2-methyl-3-oxapentanoyl fluoride
Formula:
C₅F₁₀O₄S MW: 346,1 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16620593 Núm. CAS: 4089-57-0 UN: 3265 ADR: 8,III |