4-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-4-formylphenylacetylene
PC51170-1G PC51170-250MG PC51170-5G
APOSPC51170-1GEA 427 EUR
APOSPC51170-1G APOSPC51170-250MG APOSPC51170-5G
4-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
4-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₉H₅FO
MW: 148,134 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD23703632
Núm. CAS: 1267502-64-6