2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51171-1G PC51171-250MG PC51171-5G
APOSPC51171-1GEA 685 EUR
APOSPC51171-1G APOSPC51171-250MG APOSPC51171-5G
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formula: C₇H₃BrF₃NO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23703633
Núm. CAS: 1429321-81-2