4-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC51172-1G PC51172-250MG PC51172-5G
APOSPC51172-1GEA 313 EUR
APOSPC51172-1G APOSPC51172-250MG APOSPC51172-5G
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂F₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23703634
Núm. CAS: 162744-56-1
UN: 3265
ADR: 8,III