2-Amino-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol, 2-Hydroxy-5-[(trifluoromethyl)thio]aniline
PC51173-250MG PC51173-1G
APOSPC51173-250MGEA 114 EUR
APOSPC51173-250MG APOSPC51173-1G
2-Amino-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
2-Amino-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formula: C₇H₆F₃NOS
MW: 209,189 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD23703635
Núm. CAS: 228401-48-7