2'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-[2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one
PC51175-1G PC51175-250MG PC51175-5G
APOSPC51175-1GEA 157 EUR
APOSPC51175-1G APOSPC51175-250MG APOSPC51175-5G
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₉H₆F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23703636
Núm. CAS: 1429321-84-5