2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51177-1G PC51177-250MG PC51177-5G
APOSPC51177-1GEA 179 EUR
APOSPC51177-1G APOSPC51177-250MG APOSPC51177-5G
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formula: C₇H₄F₃NO₅S
Pto. de fusión: 58…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00986405
Núm. CAS: 15183-75-2