2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: α,α,α,2,4-Pentafluoro-m-tolualdehyde, 2,6-Difluoro-3-formylbenzotrifluoride
PC51182-1G PC51182-250MG PC51182-5G
APOSPC51182-1GEA 101 EUR
APOSPC51182-1G APOSPC51182-250MG APOSPC51182-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃F₅O
MW: 210.101 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12404958
Núm. CAS: 134099-30-2