5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-carboxy-5-fluorophenol, 5-Bromo-4-fluorosalicylic acid
PC51184-1G PC51184-250MG PC51184-5G
APOSPC51184-1GEA 209 EUR
APOSPC51184-1G APOSPC51184-250MG APOSPC51184-5G
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 96%
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₄BrFO₃
MW: 235,007 g/mol
Pto. de fusión: 203…208 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235149
Núm. CAS: 1644-71-9