5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-carboxy-6-fluorophenol, 5-Bromo-3-fluorosalicylic acid
PC51186-1G PC51186-250MG PC51186-5G
APOSPC51186-1GEA 130 EUR
APOSPC51186-1G APOSPC51186-250MG APOSPC51186-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₄BrFO₃
MW: 235,007 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203615
Núm. CAS: 251300-29-5