7-Bromo-5-(pentafluorothio)-1,3-benzoxazole 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 7-Bromo-5-(pentafluorosulphanyl)benzo[d]oxazole, (7-Bromo-1,3-benzoxazol-5-yl)sulphur pentafluoride

PC51189-1G PC51189-250MG
APOSPC51189-1GEA 1040 EUR
APOSPC51189-1G APOSPC51189-250MG
7-Bromo-5-(pentafluorothio)-1,3-benzoxazole 95%
7-Bromo-5-(pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
Formula: C₇H₃BrF₅NOS
MW: 324,066 g/mol
Pto. de fusión: 76…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24369705
Núm. CAS: 1432075-78-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR