4-Bromo-6-(pentafluorothio)-1H-benzimidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51190-1G PC51190-250MG
APOSPC51190-1GEA 429 EUR
APOSPC51190-1G APOSPC51190-250MG
4-Bromo-6-(pentafluorothio)-1H-benzimidazole 95%
4-Bromo-6-(pentafluorothio)-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₄BrF₅N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24369706
Núm. CAS: 1432075-84-7