3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-ol, 4-(3-Hydroxyprop-1-yl)benzotrifluoride
PC51191-1G PC51191-5G
APOSPC51191-1GEA 143 EUR
APOSPC51191-1G APOSPC51191-5G
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
Formula: C₁₀H₁₁F₃O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09028744
Núm. CAS: 180635-74-9