4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)aniline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-((4-Methylpiperazin-1-yl)methyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
PC51192-5G PC51192-25G
APOSPC51192-5GEA 69.6 EUR
APOSPC51192-5G APOSPC51192-25G
4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)aniline 95+%
4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₁₃H₁₈F₃N₃
MW: 273,297 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09909924
Núm. CAS: 694499-26-8