4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51193-1G PC51193-250MG PC51193-5G
APOSPC51193-1GEA 0 EUR
APOSPC51193-1G APOSPC51193-250MG APOSPC51193-5G
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenol
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenol
Formula: C₇H₆FNO₃
Pto. de fusión: 138…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779286
Núm. CAS: 122455-84-9