3,4,5-Trifluoropyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51194-1G PC51194-5G
APOSPC51194-1GEA 255 EUR
APOSPC51194-1G APOSPC51194-5G
3,4,5-Trifluoropyridine 97%
3,4,5-Trifluoropyridine
Formula: C₅H₂F₃N
MW: 133.071 g/mol
Pto. Ebullición: 85…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09998883
Núm. CAS: 67815-54-7