3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected, tech
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromo-N-(tert-butoxycarbonyl)-6-chloro-2-fluoroaniline, tert-Butyl (3-bromo-6-chloro-2-fluorophenyl)carbamate
PC51198-1G
PC51198-250MG
APOSPC51198-1GEA
847
EUR
APOSPC51198-1G
APOSPC51198-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected, tech
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected
Formula:
C₁₁H₁₂BrClFNO₂ MW: 324,574 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28127019 Núm. CAS: 1820711-67-8 |