2-(Difluoromethyl)-4-hydroxypyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Difluoromethyl)pyridin-4-ol, α,α-Difluoro-4-hydroxy-2-picoline
PC51200-1G PC51200-250MG
APOSPC51200-1GEA 723 EUR
APOSPC51200-1G APOSPC51200-250MG
2-(Difluoromethyl)-4-hydroxypyridine 95%
2-(Difluoromethyl)-4-hydroxypyridine
Formula: C₆H₅F₂NO
MW: 145,107 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18820876
Núm. CAS: 501125-75-3