N-[(1S)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC512014-1G PC512014-250MG
APOSPC512014-1GEA 208 EUR
APOSPC512014-1G APOSPC512014-250MG
N-[(1S)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1S)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄FN·ClH
MW: 215,695 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31695606
Núm. CAS: 2407312-04-1