N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC512015-1G
PC512015-250MG
APOSPC512015-1GEA
105
EUR
APOSPC512015-1G
APOSPC512015-250MG
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formula:
C₁₁H₁₄FN·ClH MW: 215,695 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD31695784 Núm. CAS: 2366994-30-9 |