2-(Difluoromethyl)isonicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51202-1G PC51202-250MG
APOSPC51202-1GEA 0 EUR
APOSPC51202-1G APOSPC51202-250MG
2-(Difluoromethyl)isonicotinonitrile
2-(Difluoromethyl)isonicotinonitrile
Formula: C₇H₄F₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18256051
Núm. CAS: 1211528-71-0