N-[(1R)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC512022-1G PC512022-250MG
APOSPC512022-1GEA 208 EUR
APOSPC512022-1G APOSPC512022-250MG
N-[(1R)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1R)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄FN·ClH
MW: 215,695 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31714844
Núm. CAS: 2366991-75-3