N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC512024-1G PC512024-250MG PC512024-5G
APOSPC512024-1GEA 209 EUR
APOSPC512024-1G APOSPC512024-250MG APOSPC512024-5G
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄FN·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12197062
Núm. CAS: 1170249-65-6