N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC512027-1G PC512027-250MG
APOSPC512027-1GEA 105 EUR
APOSPC512027-1G APOSPC512027-250MG
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄FN·ClH
MW: 215,695 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD32066861
Núm. CAS: 2379918-51-9