N-[(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC512028-1G PC512028-250MG
APOSPC512028-1GEA 429 EUR
APOSPC512028-1G APOSPC512028-250MG
N-[(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄FN·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD32066862
Núm. CAS: 2414145-16-5