N-[(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC512029-1G PC512029-250MG
APOSPC512029-1GEA 174 EUR
APOSPC512029-1G APOSPC512029-250MG
N-[(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄FN·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD32066863
Núm. CAS: 1704977-00-3