2-(Difluoromethyl)isonicotinaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Difluoromethyl)-4-formylpyridine, 2-(Difluoromethyl)pyridine-4-carboxaldehyde
PC51203-1G PC51203-250MG PC51203-100MG
APOSPC51203-1GEA 1200 EUR
APOSPC51203-1G APOSPC51203-250MG APOSPC51203-100MG
2-(Difluoromethyl)isonicotinaldehyde
2-(Difluoromethyl)isonicotinaldehyde
Formula: C₇H₅F₂NO
MW: 157,118 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18256101
Núm. CAS: 1211540-67-8