4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine, 4-BOC protected 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51204-1G PC51204-250MG
APOSPC51204-1GEA 0 EUR
APOSPC51204-1G APOSPC51204-250MG
4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine, 4-BOC protected 95%
4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine, 4-BOC protected
Formula: C₁₂H₁₆F₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23701108
Núm. CAS: 1428532-94-8