Methyl 2-(difluoromethyl)isonicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51205-1G PC51205-250MG
APOSPC51205-1GEA 1400 EUR
APOSPC51205-1G APOSPC51205-250MG
Methyl 2-(difluoromethyl)isonicotinate
Methyl 2-(difluoromethyl)isonicotinate
Formula: C₈H₇F₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22690248
Núm. CAS: 1251844-44-6