2-(Difluoromethyl)isonicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51206-250MG PC51206-50MG
APOSPC51206-250MGEA 234 EUR
APOSPC51206-250MG APOSPC51206-50MG
2-(Difluoromethyl)isonicotinic acid
2-(Difluoromethyl)isonicotinic acid
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18256212
Núm. CAS: 1256818-14-0