2-(Difluoromethyl)-4-(hydroxymethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51207-1G PC51207-250MG
APOSPC51207-1GEA 0 EUR
APOSPC51207-1G APOSPC51207-250MG
2-(Difluoromethyl)-4-(hydroxymethyl)pyridine
2-(Difluoromethyl)-4-(hydroxymethyl)pyridine
Formula: C₇H₇F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23701109
Núm. CAS: 1428532-80-2