4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: [2-(Difluoromethyl)pyridin-4-yl]methylamine hydrochloride, 2-(Difluoromethyl)isonicotinylamine hydrochloride
PC51208-1G PC51208-250MG
APOSPC51208-1GEA 589 EUR
APOSPC51208-1G APOSPC51208-250MG
4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formula: C₇H₈F₂N₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23701110
Núm. CAS: 1428532-89-1