4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51209-1G PC51209-250MG
APOSPC51209-1GEA 0 EUR
APOSPC51209-1G APOSPC51209-250MG
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formula: C₇H₃ClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13188806
Núm. CAS: 1060807-48-8