4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid, 5-Carboxy-4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
PC51210-1G PC51210-250MG PC51210-5G
APOSPC51210-1GEA 369 EUR
APOSPC51210-1G APOSPC51210-250MG APOSPC51210-5G
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,552 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13188812
Núm. CAS: 1060810-66-3