Methyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51211-1G PC51211-250MG
APOSPC51211-1GEA 395 EUR
APOSPC51211-1G APOSPC51211-250MG
Methyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Formula: C₈H₅ClF₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18258301
Núm. CAS: 1211539-36-4