4-Hydroxy-5-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxy-5-iodo-α,α,α-trifluoro-2-picoline, 5-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-ol
PC51214-100MG PC51214-1G PC51214-250MG
APOSPC51214-100MGEA 140 EUR
APOSPC51214-100MG APOSPC51214-1G APOSPC51214-250MG
4-Hydroxy-5-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
4-Hydroxy-5-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃F₃INO
MW: 288,994 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD24369747
Núm. CAS: 1027818-89-8