5-Amino-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51215-100MG PC51215-50MG
APOSPC51215-100MGEA 313 EUR
APOSPC51215-100MG APOSPC51215-50MG
5-Amino-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
5-Amino-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₅F₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189822
Núm. CAS: 1196153-82-8