5-Amino-4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51216-1G PC51216-250MG
APOSPC51216-1GEA 549 EUR
APOSPC51216-1G APOSPC51216-250MG
5-Amino-4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
5-Amino-4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄ClF₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848353
Núm. CAS: 1196153-86-2