2-Bromo-3-fluorophenylacetylene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1-ethynyl-3-fluorobenzene
PC51222-1G PC51222-250MG
APOSPC51222-1GEA 609 EUR
APOSPC51222-1G APOSPC51222-250MG
2-Bromo-3-fluorophenylacetylene
2-Bromo-3-fluorophenylacetylene
Formula: C₈H₄BrF
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28127154
Núm. CAS: 1855543-30-4