2,4-Difluoro-5-nitrobenzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2,4-Difluoro-5-nitrophenyl)methanol
PC51225-1G PC51225-5G
APOSPC51225-1GEA 36.4 EUR
APOSPC51225-1G APOSPC51225-5G
2,4-Difluoro-5-nitrobenzyl alcohol 97%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅F₂NO₃
MW: 189.116 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12047726
Núm. CAS: 935287-88-0