2,4-Difluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51227-1G PC51227-250MG PC51227-5G
APOSPC51227-1GEA 328 EUR
APOSPC51227-1G APOSPC51227-250MG APOSPC51227-5G
2,4-Difluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₃F₂NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11857779
Núm. CAS: 127228-77-7